SAB4300614
Anti-ARNTL antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-BMAL1 antibody produced in rabbit, Anti-BMAL1c antibody produced in rabbit, Anti-JAP3 antibody produced in rabbit, Anti-MGC47515 antibody produced in rabbit, Anti-aryl hydrocarbon receptor nuclear translocator-like antibody produced in rabbit
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
~69 kDa
reactividad de especies
rat, mouse, human
concentración
1 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500-1:1000
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
(S-S-S-I-L)
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ARNTL(406)
Inmunógeno
Aplicación
Western Blotting (1 paper)
Características y beneficios
Descripción de destino
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)