SAB4300397
Anti-MYOD1 (Ab-200) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-MYF3 antibody produced in rabbit, Anti-MYOD antibody produced in rabbit, Anti-PUM antibody produced in rabbit, Anti-bHLHc1 antibody produced in rabbit, Anti-myogenic differentiation 1 antibody produced in rabbit
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
~40 kDa
reactividad de especies
mouse, human, rat
concentración
1 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500-1:1000
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
(A-S-S-P-R)
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MYOD1(4654)
Descripción general
Inmunógeno
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Descripción de destino
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)