MABS26
Anti-LDLR Antibody, clone C7
clone C7, from mouse
Sinónimos:
low density lipoprotein receptor, LDL receptor
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
C7, monoclonal
reactividad de especies
human
reactividad de especies (predicha por homología)
bovine (based on 100% sequence homology)
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... LDLR(3949)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Metabolism
Lipid Metabolism & Weight Regulation
Calidad
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected LDLR on 10 µg of ARPE-19 cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
ARPE-19 cell lysate
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable