Documentos clave
SAB4300150
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-PPP1R1B (pThr75) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-DARPP-32 antibody produced in rabbit, Anti-DARPP32 antibody produced in rabbit, Anti-FLJ20940 antibody produced in rabbit, Anti-protein phosphatase 1, regulatory (inhibitor) subunit 1B antibody produced in rabbit
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
~32 kDa
reactividad de especies
mouse, rat, human
concentración
1 mg/mL
técnicas
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
(A-Y-TP-P-P)
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pThr75)
Información sobre el gen
human ... PPP1R1B(84152)
Inmunógeno
Peptide sequence around phosphorylation site of threonine 75 (A-Y-T(p)-P-P), according to the protein PPP1R1B.
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Descripción de destino
Inhibitor of protein-phosphatase 1.
Forma física
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)