SAB4200835
Anti-FAT10 (human specific) antibody, Mouse monoclonal
clone FAT10-10, purified from hybridoma cell culture
Sinónimos:
GABBR1, UBD, Ubiquitin D
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
forma del anticuerpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
FAT10-10, monoclonal
Formulario
liquid
envase
antibody small pack of 25 μL
concentración
~1 mg/mL
técnicas
immunoblotting: 0.5-1 μg/mL using human HepG2 treated with TNF-α& IFNG& MG-132 whole cell extract.
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... UBD(10537)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)