MABS351
Anti-FAT10 Antibody, clone 4F1
clone 4F1, from mouse
Sinónimos:
Ubiquitin D, Diubiquitin, Ubiquitin-like protein FAT10
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4F1, monoclonal
reactividad de especies
rat, mouse, human
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2a
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... UBD(10537)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated FAT10 in transfected HA-FAT10 HEK293 cells cultivated with IFNgamma and TNFalpha (Aichem, A., et al. (2010). Nature Commun. 1:13).
Calidad
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected FAT10 in 10 µg of HepG2 cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable