SAB4200709
Anti-Collagen Type IV antibody, Mouse monoclonal
clone col-94, purified from hybridoma cell culture
Sinónimos:
Anti-col4a1/col4a2
About This Item
Productos recomendados
forma del anticuerpo
purified from hybridoma cell culture
Nivel de calidad
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
col-94, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
monkey, human
concentración
~1 mg/mL
técnicas
dot blot: suitable
electron microscopy: suitable
immunohistochemistry: 4-8 μg/mL using formalin-fixed, paraffin-embedded human tongue sections
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... COL4A1(1282)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)