Documentos
AB769
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-colágeno tipo IV
Chemicon®, from goat
Sinónimos:
Anti-Anti-BSVD, Anti-Anti-BSVD1, Anti-Anti-COL4A1s, Anti-Anti-PADMAL, Anti-Anti-RATOR
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
goat
Quality Level
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, bovine, mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
suitability
not suitable for Western blot
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... COL4A1(1282)
Specificity
Reconoce el colágeno tipo IV humano y bovino como se demuestra mediante ELISA. Menos del 10 % de reactividad cruzada con los tipos de colágeno I, II, III, V y VI. Puede mostrar reactividad al colágeno tipo IV de otras especies. AB769 no se ha probado con otras proteínas de matriz extracelular (p. ej., laminina, fibronectina).
Immunogen
Colágeno placentario tipo IV humano y bovino
Application
Categoría de investigación
Estructura celular
Detección del colágeno tipo IV utilizando este anticuerpo anti-colágeno tipo IV validado para utilizar en DB, ELISA, IC, IH.
Inmunotransferencia por puntos y ranuras: 1:100-1:500
ELISA : 1:1000-1:4000
Inmunohistoquímica indirecta (solo cortes congelados): 1:10-1:40
Inmunohistoquímica 1:10-1:20
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Proteínas de la ECM
Physical form
Inmunoglobulina purificada por afinidad. Antes de la purificación, los antisueros se adsorbieron al colágeno tipo I, II, III, V y VI inmovilizado en Sepharosa 4B. Líquido en disolución salina tamponada con borato, pH 8,2, sin azida sódica.
Purificada por inmunoafinidad
Storage and Stability
Mantener durante 1 año entre 2 y 8°C desde la fecha de envío. Distribuir en alícuotas para evitar congelaciones y descongelaciones repetidas. Para la recuperación máxima del producto, debe centrifugarse el vial original después de descongelar y antes de retirar la tapa.
Analysis Note
Control
Control positivo: tejido renal, , muscular, tendrón y bazo
Control negativo: neuronas/glía.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sepharose is a trademark of Cytiva
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Not finding the right product?  
Try our Herramienta de selección de productos.
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Storage Class
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Abigail L Mackey et al.
Skeletal muscle, 7(1), 24-24 (2017-11-09)
While muscle regeneration has been extensively studied in animal and cell culture models, in vivo myogenesis in adult human skeletal muscle has not been investigated in detail. Using forced lengthening contractions induced by electrical stimulation, we induced myofibre injury in
Localization of AQP5 during development of the mouse submandibular salivary gland.
Larsen, HS; Aure, MH; Peters, SB; Larsen, M; Messelt, EB; Kanli Galtung, H
Journal of Molecular Histology null
The histone methyltransferase Setd8 acts in concert with c-Myc and is required to maintain skin.
Driskell, I; Oda, H; Blanco, S; Nascimento, E; Humphreys, P; Frye, M
The Embo Journal null
Daniela Semeniak et al.
Journal of cell science, 129(18), 3473-3484 (2016-08-10)
Collagen receptors GPVI (also known as GP6) and integrin α2β1 are highly expressed on blood platelets and megakaryocytes, their immediate precursors. After vessel injury, subendothelial collagen becomes exposed and induces platelet activation to prevent blood loss. Collagen types I and
Francisco Caiado et al.
PloS one, 3(11), e3752-e3752 (2008-11-19)
Bone marrow (BM) derived vascular precursor cells (BM-PC, endothelial progenitors) are involved in normal and malignant angiogenesis, in ischemia and in wound healing. However, the mechanisms by which BM-PC stimulate the pre-existing endothelial cells at sites of vascular remodelling/recovery, and