SAB4200639
Monoclonal Anti-DHX9/RHA antibody produced in rat
clone 8E3, purified from hybridoma cell culture
Sinónimos:
Anti-ATP−dependent RNA helicase A, Anti-ATP-dependent RNA helicase A, Anti-DDX9, Anti-DEAD/H (Asp−Glu−Ala−Asp/His) box polypeptide 9, Anti-DEAH (Asp−Glu−Ala−His) box polypeptide 9, Anti-DEAH (Asp-Glu-Ala-His) box helicase 9, Anti-DEAH (Asp-Glu-Ala-His) box polypeptide 9, Anti-DEAH box protein 9, Anti-DHX9, Anti-Ddx9, Anti-HEL-5, Anti-LKP, Anti-NDH2, Anti-NDHII, Anti-Nuclear DNA helicase II (NDHII), Anti-leukophysin, Anti-mHEL-5, Anti-nuclear DNA helicase II, RHA, RNA helicase A
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rat
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
8E3, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
mouse, hamster, rat, bovine, canine, monkey, human
concentración
~1 mg/mL
técnicas
immunoblotting: 1-2 μg/mL using using whole extracts of HeLa cells.
immunofluorescence: 5-10 μg/mL using using HeLa cells
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
Monkey ... DHX9(715453)
canine ... DHX9(480032)
human ... DHX9(1660)
mouse ... Dhx9(13211)
rat ... Dhx9(304859)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)