SAB4200522
Anti-IDH1 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-IDP, Anti-PICD, Anti-isocitrate dehydrogenase 1 (NADP+), soluble, IDH
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~45 kDa
reactividad de especies
rat, mouse, human
concentración
~1.0 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 20 μg/mL using human kidney.
indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using SHSY5Y cells.
western blot: 1-2 μg/mL using extracts of NIH3T3 cells and of rat cerebellum (S1 fraction).
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... IDH1(3417)
mouse ... Idh1(15926)
rat ... Idh1(24479)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)