SAB4200497
Anti-THY1 antibody, Mouse monoclonal
clone TH350, purified from hybridoma cell culture
Sinónimos:
Anti-CD90, Anti-CDw90, Anti-FLJ33325, Anti-Thy-1 T-cell antigen, Anti-Thy-1 antigen, Anti-Thy-1 cell surface antigen, Anti-thy-1 membrane glycoprotein, Monoclonal Anti-THY1 antibody produced in mouse
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
TH350, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~27 kDa
reactividad de especies
mouse, human, rat
concentración
~1.0 mg/mL
técnicas
ELISA: suitable
flow cytometry: 20-40 μg/test using A549 cells.
immunohistochemistry: suitable
western blot: 2.0-4.0 μg/mL using NT2 total cell extracts.
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... THY1(7070)
Categorías relacionadas
Descripción general
Thy-1 cell surface antigen (THY1) is a glycoprotein that is expressed on the membranes of adult cells, mesenchymal stromal cells and cancer cells. It has a molecular weight of about 25-37kDa. The gene encoding THY1 is localized on human chromosome 11q23.3.
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
- immunoblotting
- flow cytometry
- immunofluorescence[1]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)