SAB4200477
Anti-ALIX (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-PDCD6IP, programmed cell death 6 interacting protein, AIP1, DRIP4, HP95, ALG-2 interacting protein 1, Anti-apoptosis-linked gene 2-interacting protein X, Anti-dopamine receptor interacting protein 4
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~95 kDa
reactividad de especies
human, mouse
concentración
~1.0 mg/mL
técnicas
immunoprecipitation (IP): 1-2 μg using lysates of human Jurkat cells
indirect immunofluorescence: 2.5-5 μg/mL using human HeLa cells
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of mouse A20 cells
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PDCD6IP(10015)
mouse ... Pdcd6ip(18571)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
- immunoblotting[1]
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)