SAB4200383
Anti-SMAD6 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-MADH6, Anti-MADH7, Anti-SMAD family member 6
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~60 kDa
reactividad de especies
mouse, human, rat
concentración
~1.0 mg/mL
técnicas
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using lysates of HEK-293T cells over-expressing human SMAD6.
indirect immunofluorescence: 10-20 μg/mL using mouse 3T3 cells.
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using whole extracts of HEK-293T cells over-expressing human SMAD6.
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SMAD6(4091)
mouse ... Smad6(17130)
rat ... Smad6(374096)
Descripción general
Inmunógeno
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)