SAB4200257
Anti-PSMA antibody, Mouse monoclonal
clone 107-1A4, purified from hybridoma cell culture
Sinónimos:
PSMA Antibody - Monoclonal Anti-PSMA antibody produced in mouse, Psma Antibody, Monoclonal Anti-FOLATE HYDROLASE 1, Monoclonal Anti-FOLH1, Monoclonal Anti-GCP2, Monoclonal Anti-GLUTAMATE CARBOXYPEPTIDASE II, Monoclonal Anti-N-ACETYLATED ALPHA-LINKED ACIDIC DIPEPTIDASE 1, Monoclonal Anti-NAALAD, Monoclonal Anti-PROSTATE-SPECIFIC MEMBRANE ANTIGEN, Monoclonal Anti-PSM
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
107-1A4, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
envase
antibody small pack of 25 μL
concentración
~1.0 mg/mL
técnicas
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using methanol/acetone fixed LNCaP cells.
isotipo
IgG1
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... FOLH1(2346)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
- enzyme linked immuno sorbent assay (ELISA)
- immunocytochemistry
- immunoprecipitation
- flow cytometry
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)