AB10535
Anti-Neurogenin-3 (rabbit) Antibody
serum, from rabbit
Sinónimos:
Neurogenin 3, NGN3, Neurogenin3
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
serum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
mouse
técnicas
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Neurog3(11925)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Calidad
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Neurogenin-3 on 10 µg of mNgn3 transfected rabbit reticulocyte lysates.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análisis
mNgn3 transfected and wildtype rabbit reticulocyte lysates
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1