SAB4200182
Anti-Glutathione Reductase antibody, Mouse monoclonal
clone GR6, purified from hybridoma cell culture
Sinónimos:
Anti-GR, Anti-GSR, Anti-Glutathione-disulfide reductase, Anti-NADPH:oxidized glutathione oxidoreductase
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
GR6, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~55 kDa
reactividad de especies
human
concentración
~1.0 mg/mL
técnicas
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 2-4 μg/mL using whole extracts of human HepG2 cells.
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GSR(2936)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
- immunohistochemical
- immunofluorescence studies
- immunoblotting
- immunoprecipitation
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)