SAB4200124
Anti-Nexilin antibody,Mouse monoclonal
clone NX-38, purified from hybridoma cell culture
Sinónimos:
Anti-NEXN, Anti-Nelin
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
NX-38, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 80 kDa
reactividad de especies
mouse, human, rat
envase
antibody small pack of 25 μL
concentración
~1 mg/mL
técnicas
immunocytochemistry: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using using rat brain S1 fraction extracts
isotipo
IgG2a
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NEXN(91624)
mouse ... Nexn(68810)
rat ... Nexn(246172)
Descripción general
Especificidad
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)