SAB4200094
Anti-PKM2 (isoform M1) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-CTHBP, Anti-OIP3 (OPA-interacting protein 3), Anti-PK3, Anti-PKM, Anti-Pyruvate Kinase, MUSCLE (isoform M1), Anti-TCB, Anti-THBP1 (thyroid hormone-binding protein, cytosolic)
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~60 kDa
reactividad de especies
human, rat, mouse
validación mejorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
concentración
~1.5 mg/mL
técnicas
immunocytochemistry: 5-10 μg/mL using HeLa cells
immunohistochemistry: 20-30 μg/mL using formalin-fixed paraffin embedded human colon
immunoprecipitation (IP): 2-4 μg using rat brain extract (S2 fraction)
western blot: 1-2 μg/mL using mouse brain extract (S2 fraction)
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PKM2(5315)
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Aplicación
- immunoblotting[3]
- immunoprecipitation
- immunohistochemistry
- immunocytochemistry
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)