SAB4200082
Monoclonal Anti-Maltose Binding Protein (MBP) antibody produced in rat
1.0 mg/mL, clone MBP 7G4, purified immunoglobulin
Sinónimos:
Anti-MBP
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rat
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
MBP 7G4, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~42 kDa
reactividad de especies
wide range
concentración
1.0 mg/mL
técnicas
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 0.1-0.2 μg/mL using MBP recombinant protein
isotipo
IgG2a
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
- immunoblotting
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoprecipitation
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)