SAB4200048
Anti-E1B-AP5 antibody, Rat monoclonal
clone EAP4A11, purified from hybridoma cell culture
Sinónimos:
Anti-Adenovirus E1B 55-KD protein-associated protein 5, Anti-Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein U-like 1, Anti-hnRNPUL1, Anti-hnRPUL1, Monoclonal Anti-E1B-AP5 antibody produced in rat
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rat
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
EAP4A11, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~110 kDa
reactividad de especies
bovine, canine, human, rat, monkey, mouse
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 0.05-0.1 μg/mL using HT-29 cell extracts
isotipo
IgG2b
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... HNRNPUL1(11100)
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)