SAB4100313
Monoclonal Anti-LGALS3BP antibody produced in mouse
clone LGALS3BP-A265, culture supernatant
Sinónimos:
Anti-90K, Anti-BTBD17B, Anti-Lectin, galactoside-binding, soluble, 3 binding protein, Anti-MAC-2-BP
About This Item
Productos recomendados
conjugado
unconjugated
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
culture supernatant
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
LGALS3BP-A265, monoclonal
Formulario
aqueous solution
mol peso
antigen predicted mol wt 65.2 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... LGALS3BP(3959)
Descripción general
Inmunógeno
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)