AQ503H
Goat Anti-Human IgM+IgG+IgA Antibody, F(ab′)2, PE conjugate
0.25 mg/mL, Chemicon®
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
goat
Nivel de calidad
conjugado
PE
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
secondary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
concentración
0.25 mg/mL
técnicas
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
ELISA:
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Secondary & Control Antibodies
Fragment Specific Secondary Antibodies
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable