Documentos clave
SAB3501276
Sigma-Aldrich
Anti-Hantaan Virus Nucleocapsid antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Seleccione un Tamaño
100 μG
US$ 526,00
US$ 526,00
Fecha estimada de envío23 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
US$ 526,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
US$ 526,00
Fecha estimada de envío23 de mayo de 2025
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
liquid
reactividad de especies
virus (Hantaan virus)
concentración
1 mg/mL
técnicas
ELISA: suitable
isotipo
IgG
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
Hantaan virus ... HTNVsSgp1(2943078)
Descripción general
Hantaan virus (HNTV) is the prototype virus of the genus hantavirus of the family Bunyaviridae, an enveloped, negative-sense RNA virus that is the eiological agent of Korean hemorrhagic fever. Infection of cultured Vero E6 cells with HNTV induced expression of the heat shock protein HSP70. A substantial fraction of HSP70 was found to be associated with the HNTV nucleocapsid (NP). Vero E6 cells that overexpress HSP70 show significantly reduced levels of NP and an increased resistance to infection by HNTV.
Inmunógeno
Hantaan virus nucleocapsid antibody was raised against an 18 amino acid peptide near the amino terminus of the Hantaan virus nucleocapsid.The immunogen is located within the first 50 amino acids of Hantaan Virus Nucleocapsid.
Aplicación
Hantaan virus nucleocapsid antibody can detect 10ng Hantaan virus nucleocapsid peptide in ELISA at 1 μg/ml.
Forma física
Supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)