SAB3501143
Anti-SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP13 (Helicase) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Seleccione un Tamaño
US$ 526,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 526,00
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
liquid
reactividad de especies
SARS coronavirus
concentración
1 mg/mL
técnicas
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
isotipo
IgG
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
SARS coronavirus ... ORF1ab(43740578)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)