SAB3501072
Anti-TUBA1A (TUBA3) Antibody
rabbit polyclonal
Sinónimos:
Anti-TUBA2, Anti-bA408E5.3
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Anti-ALPHA-TUBULIN antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
predicted mol wt 50 kDa
reactividad de especies
human, rat, mouse
concentración
1 mg/mL
técnicas
ELISA: suitable
immunoblotting: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TUBA1A(7846)
Inmunógeno
Características y beneficios
Ligadura / enlace
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)