SAB3500204
Anti-CX3CR1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-V28
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
predicted mol wt 50 kDa
reactividad de especies
mouse, human, rat
técnicas
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CX3CR1(1524)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Ligadura / enlace
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)