SAB2702237
Monoclonal Anti-GEF-H1 antibody produced in mouse
clone GT336, affinity isolated antibody
Sinónimos:
GEF, GEF-H1, GEFH1, LFP40
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
GT336, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
rat, mouse, human
concentración
1mg/mL
técnicas
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 500-3000
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ARHGEF2(9181)
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Otras notas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)