Documentos clave
SAB2108874
Sigma-Aldrich
Anti-C3orf59 (C-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
Saa-1, Saa2
Seleccione un Tamaño
100 μL
US$ 533,00
US$ 533,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Envío en 5 días laborables. (Para pedidos fuera de Estados Unidos, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
US$ 533,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
US$ 533,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Envío en 5 días laborables. (Para pedidos fuera de Estados Unidos, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
origen biológico
rabbit
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
55 kDa
reactividad de especies (predicha por homología)
human, canine, mouse, rat, guinea pig, bovine, rabbit, horse
concentración
0.5 mg/mL
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MB21D2(151963)
Inmunógeno
Synthetic peptide directed towards the C terminal region of human C3orf59
Secuencia
Synthetic peptide located within the following region: QSDGGDPNQPDDRLAKKLQQLVTENPGKSISVFINPDDVTRPHFRIDDKF
Forma física
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Hansen Liu et al.
Cell death and differentiation, 1-13 (2023-01-22)
cGAS/DncV-like nucleotidyltransferase (CD-NTase) family members are immune sensors that synthesize diverse nucleotide signals to initiate antiviral response in bacteria and animals. As a founding member of CD-NTase enzyme, cGAS has been identified as a key sensor for cytoplasmic DNA and