SAB2100076
Anti-AHCYL1 (ab1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-DCAL, Anti-IRBIT, Anti-PRO0233, Anti-S-Adenosylhomocysteine hydrolase-like 1, Anti-XPVKONA
Seleccione un Tamaño
US$ 658,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 658,00
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
59 kDa
reactividad de especies
rat, bovine, guinea pig, horse, dog, human, mouse, rabbit
concentración
0.5 mg - 1 mg/mL
técnicas
western blot: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... AHCYL1(10768)
Categorías relacionadas
Inmunógeno
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Secuencia
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)