SAB1412811
Anti-ATP10B antibody produced in mouse
purified immunoglobulin
Sinónimos:
Anti-ATPVB, Anti-FLJ21477, Anti-KIAA0715
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 160.8 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... ATP10B(23120)
Inmunógeno
Sequence
MALSVDSSWHRWQWRVRDGFPHCPSETTPLLSPEKGRQSYNLTQQRVVFPNNSIFHQDWEEVSRRYPGNRTCTTKYTLFTFLPRNLFEQFHRWANLYFLFLVILNWMPSMEVFHREITMLPLAIVLFVIMIKDGMEDFKRHRFDKAINCSNIRIYERKEQTYVQKCWKDVRVGDFIQMKCNEIVPADILLLFSSDPNGICHLETASLDGETNLKQRCVVKGFSQQEVQFEPELFHNTIVCEKPNNHLNKFKGYMEHPDQTRTGFGCESLLLRGCTIRNTEMAVGIVIYAGHETKAMLNNSGPRYKRSKIERRMNIDIFFCIGILILMCLIGAVGHSIWNGTFEEHPPFDVPDANGSFLPSALGGFYMFLTMIILLQVLIPISLYVSIELVKLGQVFFLSNDLDLYDEETDLSIQCRALNIAEDLGQIQYIFSDKTGTLTENKMVFRRCTIMGSEYSHQENAKRLETPKELDSDGEEWTQYQCLSFSARWAQDPATMRSQKGAQPLRRSQSARVPIQGHYRQRSMGHRESSQPPVAFSSSIEKDVTPDKNLLTKVRDAALWLETLSDSRPAKASLSTTSSIADFFLALTICNSVMVSTTTEPRQRVTIKPSSKALGTSLEKIQQLFQKLKLLSLSQSFSSTAPSDTDLGESLGANVATTDSDERDDASVCSGGDSTDDGGYRSSMWDQGDILESGSGTSLEEALEAPATDLARPEFCYEAESPDEAALVHAAHAYSFTLVSRTPEQVTVRLPQGTCLTFSLLCTLGFDSVRKRMSVVVRHPLTGEIVVYTKGADSVIMDLLEDPACVPDINMEKKLRKIRARTQKHLDLYARDGLRTLCIAKKVVSEEDFRRWASFRREAEASLDNRDELLMETAQHLENQLTLLGATGIEDRLQEGVPDTIATLREAGIQLWVLTGDKQETAVNIAHSCRLLNQTDTVYTINTENQETCESILNCALEELKQFRELQKPDRKLFGFRLPSKTPSITSEAVVPEAGLVIDGKTLNAIFQGKLEKKFLELTQYCRSVLCCRSTPLQKSMIVKLVRDKLRVMTLSIGDGANDVSMIQAADIGIGISGQEGMQAVMSSDFAITRFKHLKKLLLVHGHWCYSRLARMVVYYLYKNVCYVNLLFWYQFFCGFSSSTMIDYWQMIFFNLFFTSLPPLVFGVLDKDISAETLLALPELYKSGQNSECYNLSTFWISMVDAFYQSLICFFIPYLAYKGSDIDVFTFGTPINTISLTTILLHQAMEMKTWTIFHGVVLLGSFLMYFLVSLLYNATCVICNSPTNPYWVMEGQLSNPTFYLVCFLTPVVALLPRYFFLSLQGTCGKSLISKAQKIDKLPPDKRNLEIQSWRSRQRPAPVPEVARPTHHPVSSITGQDFSASTPKSSNPPKRKHVEESVLHEQRCGTECMRDDSCSGDSSAQLSSGEHLLGPNRIMAYSRGQTDMCRCSKRSSHRRSQSSLTI
Características y beneficios
Forma física
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)