SAB1412787
Monoclonal Anti-RAB11FIP3 antibody produced in mouse
clone 6H6, purified immunoglobulin
Sinónimos:
Anti-KIAA0665, Anti-Rab11-FIP3
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
6H6, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 36.74 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2a
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RAB11FIP3(9727)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
HSRARESELEQEVRRLKQDNRNLKEQNEELNGQIITLSIQGAKSLFSTAFSESLAAEISSVSRDELMEAIQKQEEINFRLQDYIDRIIVAIMETNPSILE
Características y beneficios
Forma física
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)