Documentos clave
SAB1412054
Sigma-Aldrich
ANTI-MTF1 antibody produced in mouse
clone 4A5, ascites fluid
Sinónimos:
MGC23036, MTF-1, MTF1, ZRF
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4A5, monoclonal
mol peso
antigen 36.74 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
isotipo
IgMκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MTF1(4520)
Descripción general
This gene encodes a transcription factor that induces expression of metallothioneins and other genes involved in metal homeostasis in response to heavy metals such as cadmium, zinc, copper, and silver. The protein is a nucleocytoplasmic shuttling protein that accumulates in the nucleus upon heavy metal exposure and binds to promoters containing a metal-responsive element (MRE). (provided by RefSeq)
Inmunógeno
MTF1 (NP_005946, 41 a.a. ~ 140 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
GTVYDRTTVLIEQDPGTLEDEDDDGQCGEHLPFLVGGEEGFHLIDHEAMSQGYVQHIISPDQIHLTINPGSTPMPRNIEGATLTLQSECPETKRKEVKRY
Forma física
Clear solution
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)