MABF3026
Anti-RdRp R2 of SARS-CoV Antibody, clone 4E6
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies, primary antibodies
clon
4E6, monoclonal
mol peso
calculated mol wt 790.25 kDa
observed mol wt ~100 kDa
purificado por
using protein G
reactividad de especies
SARS coronavirus
envase
antibody small pack of 100 μg
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
secuencia del epítopo
Unknown
Nº de acceso Protein ID
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
vaccinia virus ... NS1(956533)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by Western Blotting with recombinant SARS-CoV-2 RdRp (NSP12) protein.
Western Blotting Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected recombinant RdRp R2 of SARS-CoV-2.
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable