Documentos clave
SAB1411528
Sigma-Aldrich
Anti-DGKZ antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
DAGK5, DAGK6, DGK-ZETA, hDGKzeta
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 104.1 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... DGKZ(8525)
Categorías relacionadas
Descripción general
The protein encoded by this gene belongs to the eukaryotic diacylglycerol kinase family. It may attenuate protein kinase C activity by regulating diacylglycerol levels in intracellular signaling cascade and signal transduction. Alternative splicing occurs at this locus and four transcript variants encoding distinct isoforms have been identified. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
DGKZ (AAH41770.1, 1 a.a. ~ 929 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEPRDGSPEARSSDSESASASSSGSERDAGPEPDKAPRRLNKRRFPGLRLFGHRKAITKSGLQHLAPPPPTPGAPCSESERQIRSTVDWSESATYGEHIWFETNVSGDFCYVGEQYCVARMLQKSVSRRKCAACKIVVHTPCIEQLEKINFRCKPSFRESGSRNVREPTFVRHHWVHRRRQDGKCRHCGKGFQQKFTFHSKEIVAISCSWCKQAYHSKVSCFMLQQIEEPCSLGVHAAVVIPPTWILRARRPQNTLKASKKKKRASFKRKSSKKGPEEGRWRPFIIRPTPSPLMKPLLVFVNPKSGGNQGAKIIQSFLWYLNPRQVFDLSQGGPKEALEMYRKVHNLRILACGGDGTVGWILSTLDQLRLKPPPPVAILPLGTGNDLARTLNWGGGYTDEPVSKILSHVEEGNVVQLDRWDLHAEPNPEAGPEDRDEGATDRLPLDVFNNYFSLGFDAHVTLEFHESREANPEKFNSRFRNKMFYAGTAFSDFLMGSSKDLAKHIRVVCDGMDLTPKIQDLKPKCVVFLNIPRYCAGTMPWGHPGEHHDFEPQRHDDGYLEVIGFTMTSLAALQVGGHGERLTQCREVVLTTSKAIPVQVDGEPCKLAASRIRIALRNQATMVQKAKRRSAAPLHSDQQPVPEQLRIQVSRVSMHDYEALHYDKEQLKEASVPLGTVVVPGDSDLELCRAHIERLQQEPDGAGAKSPTCQKLSPKWCFLDATTASRFYRIDRAQEHLNYVTEIAQDEIYILDPELLGASARPDLPTPTSPLPTSPCSPTPRSLQGDAAPPQGEELIEAAKRNDFCKLQELHRAGGDLMHRDEQSRTLLHHAVSTGSKDVVRYLLDHAPPEILDAVEENGETCLHQAAALGQRTICHYIVEAGASLMKTDQQGDTPRQRAEKAQDTELAAYLENRQHYQMIQREDQETAV
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)