Documentos clave
SAB1410984
Sigma-Aldrich
Anti-PNMT antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
MGC34570, PENT, PNMTase
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 30.9 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PNMT(5409)
Descripción general
The product of this gene catalyzes the last step of the catecholamine biosynthesis pathway, which methylates norepinephrine to form epinephrine (adrenaline). The enzyme also has beta-carboline 2N-methyltransferase activity. This gene is thought to play a key step in regulating epinephrine production. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
PNMT (NP_002677.1, 1 a.a. ~ 282 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSGADRSPNAGAAPDSAPGQAAVASAYQRFEPRAYLRNNYAPPRGDLCNPNGVGPWKLRCLAQTFATGEVSGRTLIDIGSGPTVYQLLSACSHFEDITMTDFLEVNRQELGRWLQEEPGAFNWSMYSQHACLIEGKGECWQDKERQLRARVKRVLPIDVHQPQPLGAGSPAPLPADALVSAFCLEAVSPDLASFQRALDHITTLLRPGGHLLLIGALEESWYLAGEARLTVVPVSEEEVREALVRSGYKVRDLRTYIMPAHLQTGVDDVKGVFFAWAQKVGL
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)