KVHLA10HH1
Durapore® 0,45 µm Prefiltro, Opticap® XL Cápsula
Opticap® XL 10, inlet connection diam. 9/16 in., cartridge nominal length 10 in. (25 cm)
Sinónimos:
Opticap XL10 Durapore 0.45 μm with prefilter 9/16 in. HB/HB
About This Item
Productos recomendados
material
PVDF
mixed cellulose esters (MCE)
mixed cellulose esters (MCE) prefilter
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene support
polypropylene vent cap
silicone seal
Quality Level
reg. compliance
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
sterility
non-sterile
sterilization compatibility
autoclavable compatible
product line
Opticap® XL 10
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Opticap®
parameter
≤15 mL/min air diffusion at 1.5 bar (22 psig) and 23 °C (in water)
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.8 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
technique(s)
bioburden reduction: suitable
L
13.2 in.
W
4.2 in.
cartridge nominal length
10 in. (25 cm)
diam.
10.7 cm (4.2 in.)
filtration area
0.69 m2
inlet connection diam.
9/16 in.
outlet connection diam.
9/16 in.
impurities
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
gravimetric extractables
≤50 mg/capsule
matrix
Durapore® (w/Prefilter)
pore size
0.45 μm
input
sample type liquid
bubble point
≥1930 mbar (28 psig), air with water at 23 °C
fitting
1/4 in. drain/vent hose barb (with double O-ring Seal)
(14 mm (9/16 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
General description
Packaging
Other Notes
- Retención de organismos: microorganismos
- Modo de acción: filtración (exclusión por tamaño)
- Aplicación: BioProcessing
- Indicaciones de uso: reducción o eliminación de los microorganismos o de la contaminación microbiana
- Instrucciones de uso: consulte las instrucciones de humectación de las unidades de filtración con membrana Durapore® en la guía del usuario
- Condiciones de conservación: guardar en un lugar seco
- Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Linkage
Preparation Note
3 ciclos de 60 min en autoclave a 121 °C; no esterilizable mediante vapor en línea
Analysis Note
Legal Information
Disclaimer
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
WGK 3