Merck
Todas las fotos(4)
Documentos clave
SAB1409325
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CITED1 antibody produced in mouse
clone 6E12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
MSG1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
6E12, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 36.74 kDa
reactividad de especies
human, rat
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CITED1(4435)
Descripción general
This gene encodes a member of the CREB-binding protein/p300-interacting transactivator with Asp/Glu-rich C-terminal domain (CITED) family of proteins. The encoded protein, also known as melanocyte-specific gene 1, may function as a transcriptional coactivator and may play a role in pigmentation of melanocytes. Alternatively spliced transcript variants have been described. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
CITED1 (NP_004134, 94 a.a. ~ 193 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
SMQLQKLNSQYQGMAAATPGQPGEAGPLQNWDFGAQAGGAESLSPSAGAQSPAIIDSDPVDEEVLMSLVVELGLDRANELPELWLGQNEFDFTADFPSSC
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)