Documentos clave
SAB1407105
Sigma-Aldrich
Anti-EMILIN1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
DKFZp586M121, EMILIN, EMILIN-1, gp115
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~35.9 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... EMILIN1(11117)
Descripción general
This gene encodes an extracellular matrix glycoprotein that is characterized by an N-terminal microfibril interface domain, a coiled-coiled alpha-helical domain, a collagenous domain and a C-terminal globular C1q domain. The encoded protein associates with elastic fibers at the interface between elastin and microfibrils and may play a role in the development of elastic tissues including large blood vessels, dermis, heart and lung. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
EMILIN1 (AAH07530.1, 1 a.a. ~ 347 a.a) full-length human protein.
Sequence
MADLGATKDRIISEINRLQQEATEHATESEERFRGLEEGQAQAGQCPSLEGRLGRLEGVCERLDTVAGGLQGLREGLSRHVAGLWAGLRETNTTSQMQAALLEKLVGGQAGLGRRLGALNSSLQLLEDRLHQLSLKDLTGEGTKGPAGEAGPPGPPGLQGPPGPAGPPGSPGKDGQEGPIGPPGPQGEQGVEGAPAAPVPQVAFSAALSLPRSEPGTVPFDRVLLNDGGYYDPETGVFTAPLAGRYLLSAVLTGHRHEKVEAVLSRSNQGVARVDSGGYEPEGLENKPVAESQPSPGTLGVFSLILPLQAGDTVCVDLVMGQLAHSEEPLTIFSGALLYGDPELEHA
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)