06-1398
Anti-CDK5RAP2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
CDK5 regulatory subunit-associated protein 2, CDK5 activator-binding protein C48, Centrosome-associated protein 215
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human
técnicas
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CDK5RAP2(55755)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Calidad
Western Blot Analysis: A 1:2,500 dilution of this antibody dectected CDK5RAP2 in 10µg of HeLa cell lysate.
Descripción de destino
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable