SAB1404511
Monoclonal Anti-UCP1 antibody produced in mouse
clone 4B7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
SLC25A7, UCP
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4B7, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~30.07 kDa
reactividad de especies
human, mouse
técnicas
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... UCP1(7350)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
PVDVVKTRFINSPPGQYKSVPNCAMKVFTNEGPTAF
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)