Documentos clave
SAB1403978
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-IMPA1 antibody produced in mouse
clone 1E6-F11, ascites fluid
Sinónimos:
IMPA
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1E6-F11, monoclonal
mol peso
antigen ~56.58 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... IMPA1(3612)
Inmunógeno
IMPA1 (AAH08381, 1 a.a. ~ 277 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MADPWQECMDYAVTLARQAGEVVCEAIKNEMNVMLKSSPVDLVTATDQKVEKMLISSIKEKYPSHSFIGEESVAAGEKSILTDNPTWIIDPIDGTTNFVHRFPFVAVSIGFAVNKKIEFGVVYSCVEGKMYTARKGKGAFCNGQKLQVSQQEDITKSLLVTELGSSRTPETVRMVLSNMEKLFCIPVHGIRSVGTAAVNMCLVATGGADAYYEMGIHCWDVAGAGIIVTEAGGVLMDVTGGPFDLMSRRVIAANNRILAERIAKEIQVIPLQRDDED
Forma física
Clear solution
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)