SAB1403098
Monoclonal Anti-RBPMS antibody produced in mouse
clone 1C12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
HERMES
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1C12, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~50.2 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... RBPMS(11030)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
MNNGGKAEKENTPSEANLQEEEVRTLFVSGLPLDIKPRELYLLFRPFKGYEGSLIKLTSKQPVGFVSFDSRSEAEAAKNALNGIRFDPEIPQTLRLEFAKANTKMAKNKLVGTPNPSTPLPNTVPQFIAREPYELTVPALYPSSPEVWAPYPLYPAELAPALPPPAFTYPASLHAQCFSPEAKPNTPVFCPLLQQIRFVSGNVFVTYQPTADQQRELPC
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)