Documentos clave
SAB1402660
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ACVR1C antibody produced in mouse
clone 2E3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
ACVRLK7, ALK7
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2E3, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~35.9 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
proximity ligation assay: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ACVR1C(130399)
Descripción general
ACVR1C is a type I receptor for the TGFB (see MIM 190180) family of signaling molecules. Upon ligand binding, type I receptors phosphorylate cytoplasmic SMAD transcription factors, which then translocate to the nucleus and interact directly with DNA or in complex with other transcription factors (Bondestam et al., 2001 [PubMed 12063393]).[supplied by OMIM
Inmunógeno
ACVR1C (AAH22530.1, 23 a.a. ~ 112 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
SPGLKCVCLLCDSSNFTCQTEGACWASVMLTNGKEQVIKSCVSLPELNAQVFCHSSNNVTKTECCFTDFCNNITLHLPTASPNAPKLGPM
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)