Documentos clave
SAB1402480
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CART antibody produced in mouse
clone 3E4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
CART
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3E4, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~38.87 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CARTPT(9607)
Descripción general
CART appears to have roles in reward, feeding, and stress, and it has the functional properties of an endogenous psychostimulant (Kuhar et al., 2002 [PubMed 12147208]).[supplied by OMIM
Inmunógeno
CART (AAH29882, 1 a.a. ~ 116 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MESSRVRLLPLLGAALLLMLPLLGTRAQEDAELQPRALDIYSAVDDASHEKELIEALQEVLKKLKSKRVPIYEKKYGQVPMCDAGEQCAVRKGARIGKLCDCPRGTSCNSFLLKCL
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)