AB5421-I
Anti-Vesicular Glutamate Transporter 3 (VGLUT3) Antibody
serum, from guinea pig
Sinónimos:
Vesicular glutamate transporter 3, Solute carrier family 17 member 8, VGluT3
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
guinea pig
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
serum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
mouse, human, rat
técnicas
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SLC17A8(246213)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Calidad
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected vesicular glutamate transporter 3 (VGluT3) in 10 µg of PC12 rat pheochromocytoma cell lysate.
Descripción de destino
Ligadura / enlace
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable