The antigen region is located within the 149-175 amino acid range. The primary accession number for this information is P42574, which can be found at the UniProtKB database
SAB1305630
ANTI-CLEAVED-CASP3 (ASP175) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Apopain, CASP3, CPP32, Caspase-3, Cysteine protease CPP32
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
31608 Da
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry: 1:50-1:100
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
proteolytically cleaved (Asp175)
Información sobre el gen
human ... CASP3(836)
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
-
What is the sequence of the immunogen used to produce the SAB1305630-400UL antibody? This is needed to check for similarity with the animal model in use.
1 answer-