Documentos clave
SAB1305077
Sigma-Aldrich
MONOCLONAL ANTI-DDR2 antibody produced in mouse
clone 484CT5.5.4, crude ascites, buffered aqueous solution
Sinónimos:
DDR2, Discoidin domain-containing receptor 2, NTRKR3, TKT, TYRO10
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
crude ascites
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
484CT5.5.4, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
96736 Da
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1:100-~1:1600
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... DDR2(4921)
Forma física
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)