S8070
Anti-SUMO-1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-SMT3H3
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 14 kDa (unconjugated SUMO-1)
antigen 41 kDa (SUMO-1-GST)
reactividad de especies
human
técnicas
immunoprecipitation (IP): 10-20 μg using a nuclear extract of HeLa cells
indirect immunofluorescence: 4-8 μg/mL using human HeLa cells
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using nuclear extract of HeLa cells
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
cow ... SUMO1(614967)
human ... SUMO1(7341)
mouse ... Sumo1(22218)
rat ... Sumo1(301442)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Western Blotting (1 paper)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)