S7881
Solanidine from potato
~98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H43NO
Número de CAS:
Peso molecular:
397.64
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Productos recomendados
Ensayo
~98%
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[C@H]1CC[C@@H]2[C@@H](C)[C@H]3[C@H](C[C@H]4[C@@H]5CC=C6C[C@@H](O)CC[C@]6(C)[C@H]5CC[C@]34C)N2C1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Ripperger, H. and Schreiber, K.
The Alkaloids, 19, 81-81 (1981)