Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 g | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 83,50 |
5 g | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 264,00 |
25 g | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 950,00 |
Acerca de este artículo
US$ 83,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
Starch Azure, Potato starch covalently linked with Remazol Brilliant Blue R
Quality Segment
form
solid
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form solid | form powder | form powder | form solid |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Starch Azure
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?